Réactif de Benedict pour la détection du glucose dans les urines (qualitatif)
Fournisseur: VWR Chemicals
230045REA 149 EUR InStock
230045R
Réactif de Benedict pour la détection du glucose dans les urines (qualitatif)
Réactif de Benedict
Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
Numéro MDL: MFCD00146068
Numéro CAS: 63126-89-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
S.G. @ 20°C 1.192 - 1.195
Dextrose Test Positive Reaction
Thiocyanate Test Negative Reaction
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité