Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Fournisseur: Biotium
23006
23006.EA 48.4 EUR InStock
23006.
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Tests Tests cellulaires
Flow Cytometry Fixation/Permeabilisation Kit contains optimally formulated buffers for fixation and permeabilisation of suspension cells for immunofluorescence staining of intracellular antigens for analysis by flow cytometry. The bufffers are also available separately.
Information de livraison: Kit contains Fixation Buffer, 5 ml and Permeabilisation Buffer, 5 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité