Acid red 52, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
230162-5G
230162-5GEA 165 EUR InStock
230162-5G
Acid red 52, Sigma-Aldrich®
Acid red 52
Sulforhodamine B has been used as a dye in the MCF-7 (human breast adenocarcinoma cell line) cell proliferation assay.
Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2646cb5450239b6724d0d8f6d53e42908176ce&vid=561bbd9120a3de393a607486eaddd0a5ab5db9cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité