1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
230308-10G
230308-10GEA 210 EUR InStock
230308-10G
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formule: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Point de fusion: 187...188 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00009645
Numéro CAS: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6030aed0edf6e10a1eef16b4ebd902efb8228f5&vid=e6030aed0edf6e10a1eef16b4ebd902efb8228f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité