Sodium chlorure 180 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
230386MEA 107 EUR InStock
230386M
Sodium chlorure 180 g/l en solution aqueuse
Sodium chlorure
Solution saline concentrée, pour la préparation de solution isotonique (0,9 % p/v)
Formule: NaCl
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) 17.9 - 18.1 %
pH (20°C) 5.5 - 8.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité