Dichlorure de dimercure ≥99.5% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
230405-100G
230405-100GEA 184 EUR InStock
230405-100G
Dichlorure de dimercure ≥99.5% ACS, Fluka™
Dichlorure de dimercure
Formule: Cl₂Hg₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 400 °C (subl.)
Densité: 7.15 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011043
Numéro CAS: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
ONU: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Mercury(II) (as HgCl₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité