Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Crésol ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

23048.261EA 150 EUR InStock
23048.261
m-Crésol ≥98%, GPR RECTAPUR®
m-Crésol


Formule: CH₃C₆H₄OH
Point d'ébullition: 202.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.5 °C
Densité: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
ONU: 2076
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Bromine water test Passes test
Appearance colourless to yellowish liquid
Ferric chloride test Passes test
Identification Passes test
Non-volatile residue Max. 0.1 %
p- and o-Cresol and related substances Max. 2.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité