Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium carbonate monohydraté ≥99.5% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

230952-500G
230952-500GEA 59.8 EUR InStock
230952-500G
Sodium carbonate monohydraté ≥99.5% ACS, Fluka™
Sodium carbonate monohydraté


Formule: Na₂CO₃·1H₂O
Point de fusion: 851 °C
Densité: 2.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149177
Numéro CAS: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.004 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité