Systèmes de prélèvement avec spatule, Scienceware® Samplit™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H369150000
231-0012EA 590 EUR InStock
231-0012
Systèmes de prélèvement avec spatule, Scienceware® Samplit™
Pelles
En PS. Systèmes de prélèvement constitués d'un récipient et d'une spatule. Le récipient se ferme à l'aide de la spatule, ce qui permet d'effectuer facilement les prélèvements et de les placer directement dans le récipient. Parfaitement adaptés aux produits en vrac, solides, semi-solides et autres matières.
  • Disponibles en version stérile ou non stérile
  • Résistants
  • Spatule extrêmement résistante à bord circulaire et tranchant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité