Couteaux d'échantillonnage, à usage unique, Sterileware®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H369650000
231-0016EA 765 EUR InStock
231-0016
Couteaux d'échantillonnage, à usage unique, Sterileware®
Couteaux
PS, blanc.
  • Parfaits pour l'échantillonnage alimentaire, par exemple, viandes, légumes, fruits de mer et autres matières fibreuses et matières semi-solides
  • Traçabilité de tous les lots de couteaux
  • Les lames crantées coupent efficacement, le bord opposé peut répartir le matériau
  • Conditionnement et stérilisation individuels
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité