Cuillère-spatule, type labo verseuse
Fournisseur: BOCHEM
3219
231-0045EA 5.2 EUR InStock
231-0045
Cuillère-spatule, type labo verseuse
Spatules
Spatule multifonctionnelle en acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétique.
  • Avec une extrémité conique
  • Excellente résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance chimique
  • Antimagnétique, poli électrolytiquement
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité