Sampling knives, sterile, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
COUT-02
231-0058EA 812 EUR InStock
231-0058
Sampling knives, sterile, Corning® Gosselin™
Couteaux
En PS blanc. Couteaux destinés au prélèvement d'échantillons et à de nombreuses autres applications.
  • Pour les petits échantillons solides
  • Date de péremption imprimée sur l'emballage
  • Usage unique
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité