Micro-cuillère pour poudre
Fournisseur: RSG
533.005
231-0099EA 16.8 EUR InStock
231-0099
Micro-cuillère pour poudre
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Avec manche hexagonal pour faciliter la manipulation.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité