Spatule-cuillère
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
8205
231-0111EA 18.4 EUR InStock
231-0111
Spatule-cuillère
Spatules
En acier inoxydable. Extrémités spéciales en forme de cuillère et spatule.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité