Pince
Fournisseur: BOCHEM
2240
231-0155EA 28.1 EUR InStock
231-0155
Pince
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • Résistante à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité