Spatule-cuillère, type Nuffield
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
6850
231-0170EA 27.2 EUR InStock
231-0170
Spatule-cuillère, type Nuffield
Spatules
En acier inoxydable. Droite avec angle oblique.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Très bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité