Spatule, avec creux
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
8202
231-0172EA 110 EUR InStock
231-0172
Spatule, avec creux
Spatules
Stainless steel (304), non magnetic.
  • Double-ended: One flat end, one trough bladed end
  • Superior corrosion resistance and durability
Trough bladed end: 8 mm wide × 50 mm long × 1,5 mm deep
Collapse All
Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
150 mm 10 231-0172
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité