Jeu de microspatules
Fournisseur: RSG
087.000
231-0195EA 18.3 EUR InStock
231-0195
Jeu de microspatules
Spatules
Stainless steel. Set of four 150 mm (overall length) micro spatulas with black plastic handle.
  • Choice of 4 blade widths (3, 4, 5, 6 mm) in one set
  • 45 mm blade length
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité