Pinces pour tuyaux de type Kocher (Ochsner)
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HSE094-20
231-0251EA 114 EUR InStock
231-0251
Pinces pour tuyaux de type Kocher (Ochsner)
Pinces Clips pour tubes
En acier inoxydable, droites. Spécialement conçues pour l'arrêt ou la régulation du débit dans les raccords de tuyaux.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Résistantes à la corrosion
  • Antimagnétiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité