Double spatulas, Chattaway type, stainless steel
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
2310 2311 2313 2315 2312 2314 2302 2303 2305 2317 2318
231-0078EA 8.5 EUR InStock
231-0078 231-0360 231-0362 231-0363 231-0361 231-0342 231-0340 231-0341 NICK2305 231-0343 231-0344
Double spatulas, Chattaway type, stainless steel
Spatules
Multipurpose spatula made of stainless steel for a wide range of uses. One end is flat and spatula-shaped, the other end is rounded and turned up at 45°. Available in light or medium weight design.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité