Spatules, type trulla
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
9370
231-0393EA 42.9 EUR InStock
231-0393
Spatules, type trulla
Spatules
En acier inoxydable 18/8 non magnétique, finition brillante. Spatules à double tête avec pelles en forme de truelle pour manipuler de grandes quantités de matériaux.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Très bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité