VWR®, Spatule
Fournisseur: VWR Collection
231-0492EA 224 EUR InStock
231-0492
VWR®, Spatule
Spatules
En polystyrène blanc. Cette spatule est dotée d'une longue poignée ergonomique solide, ainsi que d'une lame pointue pour perforer des sacs en papier et/ou plastique.
  • Production, assemblage et conditionnement conformes aux directives salles propres de classe 7 (10000)
  • Conforme aux directives FDA et UE
  • Conditionnement individuel, stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Elle est dédiée à l'échantillonnage de poudres, granules et pâtes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité