VWR®, Pelle
Fournisseur: VWR Collection
231-0501EA 39 EUR InStock
231-0501
VWR®, Pelle
Pelles
PTFE, white.
  • Totally chemically inert
  • Non contaminating
  • Suitable for use with frozen substances and other solids
Longueur de la pelle: 80 mm
Longueur totale: 140 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité