L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast
Fournisseur: BURKLE
5378-0011 5378-0012
231-0513EA 68.6 EUR InStock
231-0513 231-0514
Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast
Cuillères
En PS, blanc. Ces cuillères à usage unique sont idéales pour l'échantillonnage des poudres, des granules et des pâtes.
  • Capacité de 2,5 ml (type cuillère à café) ou 10 ml (type cuillère à soupe)
  • Production, assemblage et conditionnement conformes à une utilisation en salles blanches ISO classe 7
  • Conforme aux directives de la FDA et de l'UE
  • Emballage individuel
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité