Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio

Fournisseur: BURKLE
5379-0011 5379-1011 5379-1012 5379-0012
231-0532EA 80.5 EUR InStock
231-0532 231-0539 231-0540 231-0533
Cuillères d'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Cuillères
En PE bio blanc. Ces cuillères à usage unique sont fabriquées à partir de PE « vert » bioplastique, entièrement composé de ressources renouvelables.

  • 100% recyclable, le PE « vert » ne contient pas de matières premières fossiles
  • Version non stérile LaboPlast® Bio ou stérilisée aux rayons gamma SteriPlast® Bio
  • Deux tailles – 2,5 ml similaires à des cuillères à thé et 10 ml similaires à des cuillères à soupe
  • Fabrication en environnement de salles propres
  • Individuel

Conviennent à l'échantillonnage de poudres, granules, et pâtes.

Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Longueur Capacité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LaboPlast Bio, non stériles 127 mm 2,5 ml 100 231-0532
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Low Manufacturing Impact,Sustainable Materials
LaboPlast Bio, non stériles 170 mm 10 ml 100 231-0533
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
SteriPlast Bio, stériles 127 mm 2,5 ml 100 231-0539
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
SteriPlast Bio, stériles 170 mm 10 ml 100 231-0540
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..