Spatules détectables, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-2009
231-0574EA 43.1 EUR InStock
231-0574
Spatules détectables, SteriPlast®
Spatules
Ces spatules détectables SteriPlast®, en PS bleu, sont fabriquées et assemblées dans une salle propre de classe 7 (10 000), emballées individuellement pour un usage unique, puis stérilisées par rayons gamma. Elles sont conçues pour l'échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes.
  • Détectables par les scanners couleur, les détecteurs de métaux et les rayons X
  • Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
  • Fabrication, assemblage et conditionnement en salle propre de classe 7
  • Conformité aux exigences alimentaires de l'UE et aux réglementations de la FDA
Ces spatules sont non seulement de couleur bleue, mais contiennent également un additif spécifique qui permet aux détecteurs de métaux et aux rayons X de les voir. Ces produits peuvent donc être rejetés par les systèmes standard de contrôle des corps étrangers, même s'ils sont en plastique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité