Spatules pour denrées alimentaires, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-3009
231-0586EA 29.8 EUR InStock
231-0586
Spatules pour denrées alimentaires, SteriPlast®
Spatules
Les spatules SteriPlast® pour denrées alimentaires, en PS, sont fabriquées et assemblées dans une salle propre de classe 7 (10 000), emballées individuellement pour un usage unique, puis stérilisées par rayons gamma. Elles sont idéales pour l'échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes.
  • Utilisation dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
  • En particulier pour les industries alimentaires, animalières et pharmaceutiques
  • Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
  • Fabrication, assemblage et conditionnement en salle propre de classe 7
  • Conformité aux exigences alimentaires de l'UE et aux réglementations de la FDA
La nuance bleue ne se trouve pas naturellement dans les denrées alimentaires. De ce fait, les produits bleus ou certaines parties d'entre eux peuvent être trouvés rapidement et sont facilement visibles lorsqu'ils n'ont pas encore été mélangés à la production.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité