Pince pour béchers
Fournisseur: BOCHEM
2220
231-1009EA 27.1 EUR InStock
231-1009
Pince pour béchers
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique, polissage électrolytique.
  • Mâchoires isolées avec de la céramique
  • Pour béchers de 100 - 1500 ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité