Flask tongs, stainless steel
Fournisseur: BOCHEM
2250
231-1010EA 28.3 EUR InStock
231-1010
Flask tongs, stainless steel
Pinces
Acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétique et électropoli.
  • Résistants à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique
Collapse All
Longueur Serrage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
230 mm 15 - 60 mm 1 231-1010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité