Spatules de pharmacien
Fournisseur: BOCHEM
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 6.7 EUR InStock
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Spatules de pharmacien
Spatules
Lame en acier inoxydable, avec manche en bois.
  • Lame avec une très bonne résistance à la chaleur
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité