Cuillère double, asymétrique
Fournisseur: RSG
328.190
231-1210EA 42.6 EUR InStock
231-1210
Cuillère double, asymétrique
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité