Cuillère de laboratoire
Fournisseur: RSG
026.200
231-1231EA 10.1 EUR InStock
231-1231
Cuillère de laboratoire
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Cette cuillère universelle convient à de nombreuses applications.
  • Ouverte vers l'avant, avec manche plat
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité