Cuillère, poudre
Fournisseur: RSG
029.170
231-1241EA 4.9 EUR InStock
231-1241
Cuillère, poudre
Cuillères
En acier inoxydable 18/10. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Avec manche cylindrique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité