Mixing spatula, micro, metal handle
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWN265-15
231-1253EA 45.6 EUR InStock
231-1253
Mixing spatula, micro, metal handle
Spatules
Mixing spatula with metal handle, made from WIRONIT steel.
Collapse All
Longueur Longueur de lame Largeur de la lame Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
150 mm 55 mm 10 mm 1 231-1253
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité