Set de cuillères jaugées
Fournisseur: BOCHEM
3801
231-1320EA 17.3 EUR InStock
231-1320
Set de cuillères jaugées
Cuillères
En acier inoxydable 18/10. Set de quatre cuillères jaugées pratique.
  • Bonne résistance chimique et thermioque
  • Un anneau relie les différents cuillères
Information de livraison: Chaque set comprend des cuillères de 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 15 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité