Cuillère de pharmacien
Fournisseur: RSG
028.150
231-1387EA 4.1 EUR InStock
231-1387
Cuillère de pharmacien
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Forme étroite avec manche plat extra-long
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité