Jeu de spatules
Fournisseur: RSG
000.110
231-2177EA 28 EUR InStock
231-2177
Jeu de spatules
Spatules
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. Useful combination of instruments used daily in the laboratory and in production.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Comes in practical imitation leather case
Each set includes a 130×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a pair of laboratory scissors (sharp/blunt, 130 mm long), as well as forceps (straight, sharp, 130 mm long).
Contenu: micro-spatule double 130×4 mm, spatule à poudres 150×9 mm, une paire de ciseaux (1 pointe arrondie, 1More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité