L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spatule vibrante
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
3701
231-2246EA 21.5 EUR InStock
231-2246
Spatule vibrante
Spatules
Spatule en acier inoxydable, manche en plastique. Pour doser les poudres lors d'opérations de pesée.
  • Très bonne stabilité thermique de la lame
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Légère (10 g) et facile à manipuler
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité