Cuillère ronde double pour applications chimiques
Fournisseur: RSG
023.250 023.120 023.210 023.300 023.180 023.150
231-0092EA 13.8 EUR InStock
231-0092 231-1221 231-0189 231-2275 231-2274 231-2273
Cuillère ronde double pour applications chimiques
Cuillères
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Cette cuillère universelle avec manche cylindrique convient à de nombreuses applications chimiques.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité