Pince pour béchers
Fournisseur: RSG
043.330
231-4145EA 39 EUR InStock
231-4145
Pince pour béchers
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler en toute sécurité des béchers et autres récipients similaires, les mâchoires sont recouvertes de céramique pour assurer l'isolation thermique et la protection des récipients à maintenir.
  • Résistante à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité