Cuivre (I) cyanure, blanc ≥98.5%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Copper cyanide, Cuprous cyanide
23107.367EA 0 EUR InStock
23107.367
Cuivre (I) cyanure, blanc ≥98.5%, TECHNICAL
Cuivre (I) cyanure
Formule: CCuN
MW: 89,56 g/mol
Point de fusion: 474 °C
Densité: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
ONU: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité