Acide L(+)-tartrique ≥99.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
2312-04EA 215.65 EUR InStock
2312-04
Acide L(+)-tartrique ≥99.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acide L(+)-tartrique
Granular.
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.001%
ACS - Assay ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Oxalate (C₂O₄) Passes Test
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.02 %
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Appearance (fine, colorless crystalline granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité