Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (II) nitrate trihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

23123.294EA 75.7 EUR InStock
23123.294
Cuivre (II) nitrate trihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cuivre (II) nitrate trihydraté


Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité