Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylidenebenzylamine, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: N-Benzylidene-1-phenylmethanamine

231304-5G
231304-5GEA 96.1 EUR InStock
231304-5G
N-Benzylidenebenzylamine, Sigma-Aldrich®
N-Benzylidenebenzylamine
Indicator for organolithium assay.


Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,26 g/mol
Densité: 1.038 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010006
Numéro CAS: 780-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b244cbff1c4f883c70eceab491e290fc3c31f36&vid=b0e8185c4b54467d7d4ac170523c96546e873a99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité