Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99-101%, cristallisé Ph. Eur.

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate

23169.292EA 0 EUR InStock
23169.292
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99-101%, cristallisé Ph. Eur.
Cuivre (II) sulfate pentahydraté


Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99 - 101 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Loss on drying (250°C) 35 - 36.5 %
Residual solvents Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité