Entomological forceps
Fournisseur: MURRAY S
E009/01
232-0038EA 9.4 EUR InStock
232-0038
Entomological forceps
Pinces
Stainless steel. Forceps for the collection of entomological specimens.
  • Guide pin helps to keep the tips aligned
  • Wide tips help to avoid damages of the specimen
  • Curved tips won't crush delicate larvae or eggs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité