Forceps
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L325/01
232-0039EA 6.8 EUR InStock
232-0039
Forceps
Pinces
Steel, nickel plated
  • With flat, curved ends
  • Robust with easy action
  • Very good thermal resistance, good chemical resistance
  • Light and easy to clean
Ideal for cover glasses, slides and filter discs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité