Pincettes pour poids
Fournisseur: BOCHEM
1740
232-0061EA 13.9 EUR InStock
232-0061
Pincettes pour poids
Pinces
En acier inoxydable 18/10 antimagnétique, pointes en plastique.
  • Pour le prélèvement et la manipulation de poids de précision.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité