Pincettes
Fournisseur: BOCHEM
1840
232-0062EA 1.4 EUR InStock
232-0062
Pincettes
Pinces
PP, bleu. Pincette universelle conçue pour des applications variées.
  • Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
  • Serrated for improved grip
  • Cost-efficient
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité