Pinces pour lames porte-objets
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
3120
232-0111EA 3.6 EUR InStock
232-0111
Pinces pour lames porte-objets
Pinces
En acier nickelé.
  • Pour manipuler facilement et en toute sécurité des lames porte-objets
  • Egalement utilisables avec d'autres accessoires de laboratoire, tels que les filtres
  • Nettoyage aisé
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité